CAS RN 96850-13-4
IUPAC Nombre:
3-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Sinónimos:
3-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Peso molecular (g/mol):
328.66
Fórmula molecular:
C16H16Cl3N
InChi Key:
QICQDZXGZOVTEF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.CNC1CC(C2=CC=CC=C12)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Indatraline hydrochloride
CAS: 96850-13-4 Fórmula molecular: C16H16Cl3N