CAS RN 96646-16-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 4-O-(E)-Feruloilquínico (~90%), TRC
CAS: 96646-16-1 Fórmula molecular: C17H20O9 Peso molecular (g/mol): 368.34 Sinónimo: [1R-[1α,3α,4α(E),5β]]-1,3,5-Trihydroxy-4-[[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-Cyclohexanecarboxylic Acid; SMILES: O[C@]1(C(O)=O)C[C@@H](O)[C@H](OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=O)[C@H](O)C1