CAS RN 963-14-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfaetoxipiriidazina, TRC
CAS: 963-14-4 Fórmula molecular: C12 H14 N4 O3 S Peso molecular (g/mol): 294.33 Sinónimo: Sulfanilamide, N1-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)- (6CI,8CI),Sulfanilamide, N1-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)- (7CI),4-Amino-N-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide,Cysul,Sulfaethoxypyridazine,Sulfanilamido-6-ethoxy-3-pyridazine Nombre IUPAC: 4-amino-N-(6-etoxipirizidina-3-il)benzenosulfonamida SMILES: CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1