CAS RN 96189-12-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Naftol AS-MX Sal fosfato Sódica, TRC
CAS: 96189-12-7 Fórmula molecular: C19H16NNa2O5P Peso molecular (g/mol): 415.29 Sinónimo: 3-Hydroxy-2-naphtho-2',4'-xylidide Phosphate Disodium Salt,N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(phosphonooxy)-2-naphthalenecarboxamide Disodium Salt Nombre IUPAC: disodio; [3-[(2,4-dimetilfenil)carbamoil]naftaleno-2-il] fosfato SMILES: [Na+].[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(=O)([O-])[O-])c(C)c1