CAS RN 959315-21-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Clorhidrato de 2-(3-((2-isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-3-metilbutanoato de (2S,3S,5S)-5-amino-1,6-difenil-2-([[tiazol-5-ilmetoxi)carbonil]amino]hexan-3-ilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de 2-(3-((2-isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-3-metilbutanoato de (2S,3S,5S)-5-amino-1,6-difenil-2-([[tiazol-5-ilmetoxi)carbonil]amino]hexan-3-ilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de 2-(3-((2-isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-3-metilbutanoato de (2S,3S,5S)-5-amino-1,6-difenil-2-([[tiazol-5-ilmetoxi)carbonil]amino]hexan-3-ilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.