accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NBrINH2

CAS RN 958357-86-3

IUPAC Nombre: 5-bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine
Sinónimos: 5-bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine
Peso molecular (g/mol): 312.94
Fórmula molecular: C6H6BrIN2
InChi Key: PEDOOHCESFJXBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(N)=C(I)C=C1Br

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados