CAS RN 957470-58-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[(3,4-Dimetoxi-2-piridinil)metil] Sulfuro de pantoprazol (mezcla de isómeros 1 y 3), TRC
CAS: 957470-58-5 Fórmula molecular: C24H24F2N4O5S Peso molecular (g/mol): 518.53 Sinónimo: 5-(Difluoromethoxy)-1-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole SMILES: COc1ccnc(CSc2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2Cc4nccc(OC)c4OC)c1OC