CAS RN 956579-01-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ IRDye™ 800CW, NHS ester
Near-infared dye (reactive group NHS ester)