CAS RN 955091-53-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal de TFA de L-triptofil-L-arginil-L-glutaminil-L-alanil-L-alanil-L-fenilalanil-L-valil-L-alfa-aspartil-L-seril-L-tirosina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.