CAS RN 95154-01-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(1,3-Benzotiazol-2-iltio)ácido succínico, TRC
CAS: 95154-01-1 Fórmula molecular: C11 H9 N O4 S2 Peso molecular (g/mol): 283.32 Sinónimo: (2-Benzothiazolylthio)succinic Acid,Butanedioic acid, 2-(2-benzothiazolylthio)-,Butanedioic acid, (2-benzothiazolylthio)- (9CI),2-(2-Benzothiazolylthio)butanedioic acid,(2-Benzothiazolylthio)butanedioic acid,(2-Benzothiazolylthio)succinic acid,2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)succinic acid,2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)succinicacid,2-(Benzothiazol-2-ylsulfanyl)succinic acid,Benzthiazol-2-ylthio succinic acid,Halox 650,Irgacor 252,Irgacor 252LD,Reocor 152 Nombre IUPAC: 2-(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)ácido butanedioico SMILES: OC(=O)CC(Sc1nc2ccccc2s1)C(=O)O