CAS RN 947527-73-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Vincristina N-óxido, TRC
CAS: 947527-73-3 Fórmula molecular: C46 H56 N4 O11 Peso molecular (g/mol): 840.96 Sinónimo: 22-Oxo-vincaleukoblastine 6'-Oxide SMILES: CC[C@]1(O)C[C@H]2C[C@](C(=O)OC)(c3cc4c(cc3OC)N(C=O)[C@H]5[C@](O)([C@H](OC(=O)C)[C@]6(CC)C=CCN7CC[C@]45[C@H]67)C(=O)OC)c8[nH]c9ccccc9c8CCN(=O)(C2)C1