CAS RN 944342-90-9
IUPAC Nombre:
N4-[4-(benzyloxy)-3-chlorophenyl]-5-({[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]imino}methyl)pyrimidine-4,6-diamine hydrochloride
Sinónimos:
N4-[4-(benzyloxy)-3-chlorophenyl]-5-({[2-(morpholin-4-yl)ethoxy]imino}methyl)pyrimidine-4,6-diamine hydrochloride
Peso molecular (g/mol):
519.43
Fórmula molecular:
C24H28Cl2N6O3
InChi Key:
ZXKZRKQMKNRZNN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.NC1=C(C=NOCCN2CCOCC2)C(NC2=CC(Cl)=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2)=NC=N1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ JNJ 28871063 hydrochloride
CAS: 944342-90-9 Fórmula molecular: C24H28Cl2N6O3