accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiH2OOHGa

CAS RN 944251-30-3

IUPAC Nombre: lithium(1+) gallium hydrate hydroxide
Sinónimos: lithium(1+) gallium hydrate hydroxide
Peso molecular (g/mol): 111.69
Fórmula molecular: GaH3LiO2
InChi Key: UDTVNJWXCWSWEL-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Li+].O.[OH-].[Ga]

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados