CAS RN 943858-30-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster etílico del ácido (2S,4E,6S)-2,4,6-trimetil-7-oxo-7-[(4S)-2-oxo-4-(fenilmetil)-3-oxazolidinil]-4-heptenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster etílico del ácido (2S,4E,6S)-2,4,6-trimetil-7-oxo-7-[(4S)-2-oxo-4-(fenilmetil)-3-oxazolidinil]-4-heptenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster etílico del ácido (2S,4E,6S)-2,4,6-trimetil-7-oxo-7-[(4S)-2-oxo-4-(fenilmetil)-3-oxazolidinil]-4-heptenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.