CAS RN 941166-01-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4-Difluoro-5-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepina-3-il}anilina, TRC
CAS: 941166-01-4 Fórmula molecular: C13H14N4F2 Peso molecular (g/mol): 264.27 SMILES: Nc1cc(c(F)cc1F)c2nnc3CCCCCn23