accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHOHOH

CAS RN 94-07-5

IUPAC Nombre: 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol
Sinónimos: synephrine sympatol oxedrine tartrate oxedrine
Peso molecular (g/mol): 167.21
Fórmula molecular: C9H13NO2
InChi Key: YRCWQPVGYLYSOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CNCC(O)C1=CC=C(O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados