CAS RN 93913-39-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Trifluoroacetato de ácido L-valil-L-histidil-L-leucil-L-treonil-L-prolil-L-glutámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Trifluoroacetato de ácido L-valil-L-histidil-L-leucil-L-treonil-L-prolil-L-glutámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Trifluoroacetato de ácido L-valil-L-histidil-L-leucil-L-treonil-L-prolil-L-glutámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.