accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClClClCl

CAS RN 938-22-7

IUPAC Nombre: 1,2,3,5-tetrachloro-4-methoxybenzene
Sinónimos: 2,3,4,6-tetrachloroanisole
Peso molecular (g/mol): 245.91
Fórmula molecular: C7H4Cl4O
InChi Key: ITXDBGLYYSJNPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Cl)C=C(Cl)C(Cl)=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados