CAS RN 934400-38-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de Ripasudil, TRC
CAS: 934400-38-1 Fórmula molecular: C15 H18 F N3 O2 S . 2[HCl] Peso molecular (g/mol): 396.3076 Sinónimo: Isoquinoline, 4-fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]-, hydrochloride (1:2),(S)-4-Fluoro-5-((2-methyl-1,4-diazepan-1-yl)sulfonyl)isoquinoline dihydrochloride,4-Fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]isoquinoline dihydrochloride,Ripasudil dihydrochloride,(2S)-1-[(4-Fluoro-5-isoquinolinyl)sulfonyl]hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepine dihydrochloride Nombre IUPAC: 4-fluoro-5-[[(2S)-2-metil-1,4-diazepan-1-il]sulfonil]isoquinolina; Cloruro SMILES: Cl.Cl.C[C@H]1CNCCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cncc(F)c23