CAS RN 92950-42-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
13-Oxo-10-deacetil-Baccatina III, TRC
CAS: 92950-42-0 Fórmula molecular: C29H34O10 Peso molecular (g/mol): 542.57 Sinónimo: (2aR,4S,4aS,6R,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,4,4a,10,11,12,12a,12b-octahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,9(3H,6H)-dione,10-Deacetyl-13-oxobaccatin III SMILES: CC1=C2[C@H](C(=O)[C@@]3([C@H](C[C@@H]4[C@]([C@H]3[C@@H]([C@@](C2(C)C)(CC1=O)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)(CO4)OC(=O)C)O)C)O