CAS RN 92137-95-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3' '-O-Demetil Ivermectina, TRC
CAS: 92137-95-6 Fórmula molecular: C47H72O14 Peso molecular (g/mol): 861.07 Sinónimo: Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv. 3' '-O-Desmethyldihydroavermectin B1a SMILES: C/C([C@H]([C@@H](C)/C=C/C=C1CO[C@@]2([H])[C@]\1(O)[C@@](C(O3)=O)([H])C=C(C)[C@H]2O)O[C@@]4([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]5([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)C5)[C@H](C)O4)=C\C[C@]6([H])C[C@@]3([H])C[C@@]7(O[C@@]([C@H](CC)C)([H])[C@@H](C)CC7)O6