CAS RN 920275-10-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-[(1E)-2-[3-(4-fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]etenil]-5,6-dihidro-4-hidroxi-2H-piran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-[(1E)-2-[3-(4-fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]etenil]-5,6-dihidro-4-hidroxi-2H-piran-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.