CAS RN 918822-70-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster de ácido carbónico 2,5-Dioxo-1-pirrolidino 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester, TRC
CAS: 918822-70-5 Fórmula molecular: C9H11NO7S Peso molecular (g/mol): 277.25 Sinónimo: Carbonic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 2-(Ethenylsulfonyl)ethyl Ester,[[2-(Ethenylsulfonyl)ethoxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione,Succinimidyl 2-(Vinylsulfonyl)ethyl Carbonate,SVEC Nombre IUPAC: (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 2-carbonato de etenilsulfoniletilo SMILES: C=CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O