CAS RN 918625-35-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(1R,2R,5R)-3-[[(1S,3Z)-5-Hidroxi-1-(3-piridinil)-3-penten-1-il]imino]-2,6,6-trimetil-biciclo[3.1.1]heptan-2-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1R,2R,5R)-3-[[(1S,3Z)-5-Hidroxi-1-(3-piridinil)-3-penten-1-il]imino]-2,6,6-trimetil-biciclo[3.1.1]heptan-2-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.