CAS RN 917877-73-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
cis-hidroxilina (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 917877-73-7 Fórmula molecular: C19 H35 N O Peso molecular (g/mol): 293.49 Sinónimo: Cis-Hydroxy Perhexiline Nombre IUPAC: 4-(1-ciclohexil-2-piperidina-2-iletil)ciclohexan-1-ol SMILES: O[C@@H]1CC[C@@H](CC1)C(CC2CCCCN2)C3CCCCC3