CAS RN 917391-96-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Etil-2-oxo-1,2-dihidropiridina-3-carbaldehído, TRC
CAS: 917391-96-9 Fórmula molecular: C8H9NO2 Peso molecular (g/mol): 151.16 Sinónimo: 1-Ethyl-1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxaldehyde SMILES: CCN1C=CC=C(C=O)C1=O