CAS RN 915945-39-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(E)-3-[3-etoxi-4-(ftalimidil)anilino]-N-(3-cloro-4-fluorofenil)-2-ciano-2-propenamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(E)-3-[3-etoxi-4-(ftalimidil)anilino]-N-(3-cloro-4-fluorofenil)-2-ciano-2-propenamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(E)-3-[3-etoxi-4-(ftalimidil)anilino]-N-(3-cloro-4-fluorofenil)-2-ciano-2-propenamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.