CAS RN 912671-65-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Hidroxi-estrona-6-N3-adenina (90%), TRC
CAS: 912671-65-9 Fórmula molecular: C23H25N5O3 Peso molecular (g/mol): 419.48 Sinónimo: 6-(6-Amino-3H-purin-3-yl)-2,3-dihydroxy-estra-1,3,5(10)-trien-17-one SMILES: OC1=C(O)C=C2C(C(N3C4=NC=NC4=C(N)N=C3)C[C@]5([H])[C@]2([H])CC[C@@]6(C)[C@@]5([H])CCC6=O)=C1