CAS RN 912569-84-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N2'-Deacetil-N2'-[3-(metiltio)-1-oxopropilo]-maytansina, TRC
CAS: 912569-84-7 Fórmula molecular: C36H50ClN3O10S Peso molecular (g/mol): 752.31 Sinónimo: S-Me-DM1 Nombre IUPAC: (14S,16S,32S,33S,2R,4S,10E,12E,14R)-86-cloro-14-hidroxi-85,14-dimetoxi-33,2,7,10-tetrametil-12,6-dioxo-7-aza-1(6,4)-oxazinana-3(2,3)-oxirana-8(1,3)-benzenaciclotradecaphano-10,12-dien-4-yl N-metil-N-(3-(metilio)propanoil)-L-alaninato SMILES: ClC1=C(N(C)C(C[C@@H]2OC([C@H](C)N(C)C(CCSC)=O)=O)=O)C=C(C=C1OC)C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@@]3(O)C[C@]([C@H]([C@H]4[C@]2(O4)C)C)([H])OC(N3)=O