CAS RN 91114-48-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido acético 2-[(2-Metoxi-2-oxoetil)sulfanil]acético, TRC
CAS: 91114-48-6 Fórmula molecular: C5H8O4S Peso molecular (g/mol): 164.18 Nombre IUPAC: Ácido sulfanilacético 2-(2-metaxi-2-oxeetil) SMILES: COC(=O)CSCC(=O)O