accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNNNH3C

CAS RN 910037-07-9

IUPAC Nombre: methyl({[4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methyl})amine
Sinónimos: methyl({[4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methyl})amine
Peso molecular (g/mol): 233.36
Fórmula molecular: C14H23N3
InChi Key: NOEOYDRQGMQWID-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNCC1=CC=C(C=C1)N1CCCN(C)CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados