accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO(S)O(R)OH(S)HO(R)HO

CAS RN 91-09-8

IUPAC Nombre: (2S,3R,4S,5R)-2-methoxyoxane-3,4,5-triol
Sinónimos: (2S,3R,4S,5R)-2-methoxyoxane-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol): 164.16
Fórmula molecular: C6H12O5
InChi Key: ZBDGHWFPLXXWRD-MOJAZDJTSA-N
SMILES: CO[C@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados