CAS RN 90877-51-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Cloro, Etil TioTEPA, TRC
CAS: 90877-51-3 Fórmula molecular: C6H13ClN3PS Peso molecular (g/mol): 225.68 Sinónimo: ThioTEPA Chloroethyl Analog,ThioTEPA Chloro Impurity,P,P-Bis(1-aziridinyl)-N-(2-chloroethyl)-phosphinothioic Amide,N,N’-Diethylene-N’’-2-chloroethyl Thiophosphoramide,N-(2-Chloroethyl)-P,P-bisaziridinyl Thiophosphamide Nombre IUPAC: N-[bis(aziridina-1-il)fosfinoilo]-2-cloroetana SMILES: S=[P](N1CC1)(N2CC2)NCCCl