CAS RN 905580-87-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(4aS,6R,7S,7aR)-6-[4-[[(1S)-2,3-Dihidro-1H-inden-1-il]amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]hexahidro-2-(4-metoxifenil)-ciclopenta-1,3-dioxin-7-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4aS,6R,7S,7aR)-6-[4-[[(1S)-2,3-Dihidro-1H-inden-1-il]amino]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il]hexahidro-2-(4-metoxifenil)-ciclopenta-1,3-dioxin-7-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.