accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(R)O(S)(R)HO(R)OH(S)O(R)O(R)O(S)(R)OH(R)HO(S)HOO(R)OH(R)OH(R)OH(S)O(R)O(R)OH(S)OH(S)OH(R)HOO(R)HO(R)OH(S)HO(S)HO

CAS RN 9037-22-3

IUPAC Nombre: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]methoxy}-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Sinónimos: amylopectin kosol amylopectine amylopectin (substance) waxy maize starch WCS cerestar SF 04201 ultrasperse A farinex WM 85 amioca wcs
Peso molecular (g/mol): 828.72
Fórmula molecular: C30H52O26
InChi Key: WMGFVAGNIYUEEP-WUYNJSITSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OC[C@H]3O[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados