CAS RN 9007-43-6
IUPAC Nombre:
λ²-iron(2+) 5,10-bis(1-{[2-amino-2-(methylcarbamoyl)ethyl]sulfanyl}ethyl)-15,19-bis(2-carboxyethyl)-4,9,14,20-tetramethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11(23),12,14,16,18-undecaene-21,22-diide
Sinónimos:
λ²-iron(2+) 5,10-bis(1-{[2-amino-2-(methylcarbamoyl)ethyl]sulfanyl}ethyl)-15,19-bis(2-carboxyethyl)-4,9,14,20-tetramethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11(23),12,14,16,18-undecaene-21,22-diide cytochrome C
Peso molecular (g/mol):
884.89
Fórmula molecular:
C42H52FeN8O6S2
InChi Key:
WFVBWSTZNVJEAY-UHFFFAOYNA-L
SMILES:
[Fe++].CNC(=O)C(N)CSC(C)C1=C(C)C2=CC3=NC(=CC4=C(C)C(CCC(O)=O)=C([N-]4)C=C4[N-]C(=CC1=N2)C(C)=C4CCC(O)=O)C(C)=C3C(C)SCC(N)C(=O)NC
1
–
1
de
1
resultados
1
Citocromo C, TRC
CAS: 9007-43-6 Fórmula molecular: C42H52FeN8O6S2 Peso molecular (g/mol): 884.89 Sinónimo: Cromoci, CYC, CYCS, Cytochrome CymA, Cytomac P, Cytorest, Ferricytochrome c, Ferrocytochrome c Nombre IUPAC: Hierro (II) 2,17-bis(1-((2-amino-3-(metilamino)-3-oxopropil)tio)etilo)8,12-bis(2-carboxietil)-3,7,13,18-tetrametilporfirina-21,23-DIIDE SMILES: CC1=C(C(C)SCC(N)C(NC)=O)C(/C=C(C(C)=C/2CCC(O)=O)\[N-]C2=C/C(C(CCC(O)=O)=C/3C)=NC3=C/4)=N/C1=C\C5=C(C(C)SCC(N)C(NC)=O)C(C)=C4[N-]5.[Fe+2]