CAS RN 89848-13-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-(4-(4-(4-(((2R,4S)-2-((1H-1,2,4-Triazol-1-il)metil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il)metoxi)fenil)piperazin-1-il)fenil)hidrazinacarboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-(4-(4-(4-(((2R,4S)-2-((1H-1,2,4-Triazol-1-il)metil)-2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-4-il)metoxi)fenil)piperazin-1-il)fenil)hidrazinacarboxamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.