CAS RN 898288-91-0
IUPAC Nombre:
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Sinónimos:
2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate
Peso molecular (g/mol):
355.22
Fórmula molecular:
C16H6F5NO3
InChi Key:
FWUPBFHGEDUEID-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C2=CN=CO2)C(F)=C1F