accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOSNONNS

CAS RN 896795-60-1

IUPAC Nombre: ethyl 2-({6-oxo-5-[3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]-8-thia-3,5-diazatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(13),2(7),3,9,11-pentaen-4-yl}sulfanyl)acetate
Sinónimos: ethyl 2-({6-oxo-5-[3-(pyrrolidin-1-yl)propyl]-8-thia-3,5-diazatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(13),2(7),3,9,11-pentaen-4-yl}sulfanyl)acetate
Peso molecular (g/mol): 431.57
Fórmula molecular: C21H25N3O3S2
InChi Key: SKDRHRAYBYQVNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)CSC1=NC2=C(SC3=CC=CC=C23)C(=O)N1CCCN1CCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados