CAS RN 89459-25-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
DACA, TRC
CAS: 89459-25-6 Fórmula molecular: C18H19N3O Peso molecular (g/mol): 293.36 Sinónimo: N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-4-acridinecarboxamide,DACA,N-[2-(Dimethylamino)ethyl]acridine-4-carboxamide,NSC 601316 Nombre IUPAC: N-[2-(dimetilamino)etil]acridina-4-carboxamida SMILES: OC(=O)CC1CCC2(CC1)OOC3(OO2)C4CC5CC3CC(C5)C4