CAS RN 89402-44-8
IUPAC Nombre:
5-bromo-2,3-difluoropyridine
Sinónimos:
5-bromo-2,3-difluoropyridine
Peso molecular (g/mol):
193.98
Fórmula molecular:
C5H2BrF2N
InChi Key:
QVIQXJRQVOPYGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC(Br)=CN=C1F
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Bromo-2,3-difluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 89402-44-8 Fórmula molecular: C5H2BrF2N Peso molecular (g/mol): 193.98 Número MDL: MFCD06659525 Clave InChI: QVIQXJRQVOPYGI-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 14549654 Nombre IUPAC: 5-bromo-2,3-difluoropiridina SMILES: FC1=CC(Br)=CN=C1F