CAS RN 892546-37-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
PH-064, MedChemExpress
MedChemExpress PH-064 (BIM-46187) is an inhibitor of heterotrimeric G-protein complex.