accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NF

CAS RN 89-99-6

IUPAC Nombre: 1-(2-fluorophenyl)methanamine
Sinónimos: 1-(2-fluorophenyl)methanamine
Peso molecular (g/mol): 125.15
Fórmula molecular: C7H8FN
InChi Key: LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC=CC=C1F
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)