CAS RN 89-92-9
IUPAC Nombre:
1-(bromomethyl)-2-methylbenzene
Sinónimos:
1-(bromomethyl)-2-methylbenzene
Peso molecular (g/mol):
185.06
Fórmula molecular:
C8H9Br
InChi Key:
WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=CC=C1CBr
1
–
1
de
1
resultados
1
Bromuro de 2-metilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 89-92-9 Fórmula molecular: C8H9Br Peso molecular (g/mol): 185.064 Número MDL: MFCD00000174 Clave InChI: WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2-methylbenzyl bromide,1-bromomethyl-2-methylbenzene,alpha-bromo-o-xylene,o-xylyl bromide,o-methylbenzyl bromide,2-xylyl bromide,2-bromomethyl toluene,2-methylbenzylbromide,benzene, 1-bromomethyl-2-methyl,a-bromo-o-xylene PubChem CID: 6992 Nombre IUPAC: 1-(bromometil)-2-metilbenceno SMILES: CC1=CC=CC=C1CBr