CAS RN 88877-94-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de etil-1,1-d2-amina, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.