accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2FF

CAS RN 886497-93-4

IUPAC Nombre: 1-(4,5-difluoro-2-methoxyphenyl)methanamine
Sinónimos: 1-(4,5-difluoro-2-methoxyphenyl)methanamine
Peso molecular (g/mol): 173.16
Fórmula molecular: C8H9F2NO
InChi Key: LZSNRJCSFRPZSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(F)=C(F)C=C1CN

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados