CAS RN 883-20-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
9-metilfenantreno, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
9-Metilfenantruro, TRC
CAS: 883-20-5 Fórmula molecular: C15 H12 Peso molecular (g/mol): 192.26 Sinónimo: Phenanthrene, 9-methyl- (8CI, 9CI, ACI),9-Methylphenanthrene (ACI) Nombre IUPAC: 9-metilfentreno SMILES: Cc1cc2ccccc2c3ccccc13