CAS RN 88-64-2
IUPAC Nombre:
2-amino-4-acetamidobenzene-1-sulfonic acid
Sinónimos:
2-amino-4-acetamidobenzenesulfonic acid
Peso molecular (g/mol):
230.24
Fórmula molecular:
C8H10N2O4S
InChi Key:
FOINSAWEWXUXPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)NC1=CC=C(C(N)=C1)S(O)(=O)=O
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido 4-(acetilamino)-2-aminobencenosulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 4-(acetilamino)-2-aminobencenosulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido 4-(acetilamino)-2-aminobencenosulfónico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.