accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNH2H2NSOOO

CAS RN 88-63-1

IUPAC Nombre: sodium 2,4-diaminobenzene-1-sulfonate
Sinónimos: sodium 2,4-diaminobenzenesulfonate
Peso molecular (g/mol): 210.18
Fórmula molecular: C6H7N2NaO3S
InChi Key: WYSWTEPAYPNWDV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].NC1=CC=C(C(N)=C1)S([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados