accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CMgBr

CAS RN 87942-08-3

IUPAC Nombre: magnesium(2+) 4-propylbenzen-1-ide bromide
Sinónimos: magnesium(2+) 4-propylbenzen-1-ide bromide
Peso molecular (g/mol): 223.4
Fórmula molecular: C9H11BrMg
InChi Key: URDLBLBYYUFLSI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].CCCC1=CC=[C-]C=C1
Punto de ebullición 
  • (1)
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados